Imprimer
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (3-Chloro-2-fluorophenyl)methanamine
PC0064-10G PC0064-25G PC0064-5G
APOSPC0064-10GEA 66.7 EUR
APOSPC0064-10G APOSPC0064-25G APOSPC0064-5G
3-Chloro-2-fluorobenzylamine 98%
3-Chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631391
Numéro CAS: 72235-55-3
UN: 2735
ADR: 8,II