Imprimer
Alcool 5-chloro-2-fluorobenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0063-1G PC0063-5G
APOSPC0063-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0063-1G APOSPC0063-5G
Alcool 5-chloro-2-fluorobenzylique 97%
Alcool 5-chloro-2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631436
Numéro CAS: 188723-58-2