Imprimer
Alcool 3-chloro-4-fluorobenzylique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Chloro-4-fluorobenzyl Alcohol, (3-Chloro-4-fluorophenyl)methanol
PC0061-1G PC0061-5G PC0061-25G
APOSPC0061-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0061-1G APOSPC0061-5G APOSPC0061-25G
Alcool 3-chloro-4-fluorobenzylique
Alcool 3-chloro-4-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
Poids moléculaire: 160.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631550
Numéro CAS: 161446-90-8