Imprimer

Alcool 3-chloro-2-fluorobenzylique 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC0060-1G PC0060-5G
APOSPC0060-1GEA 29 EUR
APOSPC0060-1G APOSPC0060-5G
Alcool 3-chloro-2-fluorobenzylique 97%
Alcool 3-chloro-2-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
Poids moléculaire: 160.58 g/mol
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631549
Numéro CAS: 261723-30-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR