Imprimer
Alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0057-1G PC0057-5G PC0057-25G
APOSPC0057-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0057-1G APOSPC0057-5G APOSPC0057-25G
Alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique 97%
Alcool 2-chloro-5-fluorobenzylique
Formule: C₇H₆ClFO
Poids moléculaire: 160.58 g/mol
Point de fusion: 68…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631418
Numéro CAS: 261762-59-8