Chlorure de 3-chloro-2-fluorobenzoyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₃Cl₂FO Point d'ébullition: 202…203 °C Densité: 1,451 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 54 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631548 Numéro CAS: 85345-76-2 UN: 2920 ADR: 8+3,II |