Imprimer
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC0042-1G PC0042-2.5G PC0042-5G
APOSPC0042-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0042-1G APOSPC0042-2.5G APOSPC0042-5G
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 97%
5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₃NO₃S₂
Point de fusion: 106…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00831001
Numéro CAS: 229956-98-3
UN: 1759
ADR: 8,III