Imprimer
2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0038-100G PC0038-25G PC0038-500G
APOSPC0038-100GEA 116 EUR
APOSPC0038-100G APOSPC0038-25G APOSPC0038-500G
2-Bromo-4,6-difluoroanisole 99%
2-Bromo-4,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070754
Numéro CAS: 202865-59-6