Imprimer
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0021-1G PC0021-5G
APOSPC0021-1GEA 109 EUR
APOSPC0021-1G APOSPC0021-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631327
Numéro CAS: 261762-55-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III