Imprimer
Acide (3-chloro-2,6-difluorophényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 109 EUR
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
Acide (3-chloro-2,6-difluorophényl)acétique 98%
Acide (3-chloro-2,6-difluorophényl)acétique
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631328
Numéro CAS: 261762-53-2