Imprimer
Acide (2-chloro-3,6-difluorophényl)acétique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC0017-1G PC0017-5G PC0017-100MG
APOSPC0017-1GEA 116 EUR
APOSPC0017-1G APOSPC0017-5G APOSPC0017-100MG
Acide (2-chloro-3,6-difluorophényl)acétique
Acide (2-chloro-3,6-difluorophényl)acétique
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Poids moléculaire: 206.58 g/mol
Point de fusion: 136…139 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631448
Numéro CAS: 261762-52-1