3-(3-(Trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₉F₃O₃ Poids moléculaire: 234.17 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01317834 Numéro CAS: 168833-77-0 |