Acide 2-chloro-3,6-difluorocinnamique 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₅ClF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01631464 Numéro CAS: 261762-48-5 |