Imprimer
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluène 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Chloro-2,6-difluorobenzylbromide, 3-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide
PC0009-10G PC0009-5G PC0009-1G
APOSPC0009-10GEA 0 EUR
APOSPC0009-10G APOSPC0009-5G APOSPC0009-1G
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluène 97%
α-Bromo-3-chloro-2,6-difluorotoluène
Formule: C₇H₄BrClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631326
Numéro CAS: 261762-47-4
UN: 3265
ADR: 8,II