Imprimer
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Chloro-2',4'-difluoroacétophénone, α-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
PC0002-100G PC0002-25G PC0002-5G
APOSPC0002-100GEA 78.3 EUR
APOSPC0002-100G APOSPC0002-25G APOSPC0002-5G
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone 98%
ω-Chloro-2,4-difluoroacétophénone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Point de fusion: 44…48 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013252
Numéro CAS: 51336-94-8
UN: 3261
ADR: 8,II