(R)-(-)-Acide 2-aminobutyrique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₉NO₂ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064414 Numéro CAS: 2623-91-8 EINECS: 220-084-4 |