Imprimer
4,6-Dichloro-3-(3-chlorophenyl)pyridazine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9970-1G OR9970-5G
APOSOR9970-1GEA 260 EUR
APOSOR9970-1G APOSOR9970-5G
4,6-Dichloro-3-(3-chlorophenyl)pyridazine 95+%
4,6-Dichloro-3-(3-chlorophenyl)pyridazine
Formule: C₁₀H₅Cl₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06800549
Numéro CAS: 849021-04-1