Imprimer
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3R,4R)-3,4-Dimethyl-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine
OR9962-250MG OR9962-50MG
APOSOR9962-250MGEA 150 EUR
APOSOR9962-250MG APOSOR9962-50MG
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
3-[(3R,4R)-3,4-Dimethylpiperidin-4-yl]phenol
Formule: C₁₃H₁₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659960
Numéro CAS: 119193-19-0