2,4,6-Trichloroaniline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄Cl₃N Poids moléculaire: 196.46 g/mol Point d'ébullition: 262 °C Point de fusion: 73…75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007663 Numéro CAS: 634-93-5 EINECS: 211-219-8 UN: 2811 ADR: 6.1 III |