Imprimer
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 1-oxide
OR9945-100G OR9945-25G OR9945-5G
APOSOR9945-100GEA 481 EUR
APOSOR9945-100G APOSOR9945-25G APOSOR9945-5G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Formule: C₇H₈ClNO₂
Point de fusion: 96…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093995
Numéro CAS: 122307-41-9