Imprimer
Pipéridine-4-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9943-25G OR9943-100G OR9943-10G
APOSOR9943-25GEA 0 EUR
APOSOR9943-25G APOSOR9943-100G APOSOR9943-10G
Pipéridine-4-ol 95%
Pipéridine-4-ol
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 108…114 °C/10mmHg
Point de fusion: 86…90 °C
Point éclair: 108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005999
Numéro CAS: 5382-16-1
EINECS: 226-373-1