Imprimer
Acide 3-méthylanthranilique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9942-100G OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA 30.6 EUR
APOSOR9942-100G APOSOR9942-25G
Acide 3-méthylanthranilique 98%
Acide 3-méthylanthranilique
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007745
Numéro CAS: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2