2-Methoxy-6-methylpyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₉NO Point d'ébullition: 156 °C Densité: 1,01 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 49 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04112507 Numéro CAS: 63071-03-4 UN: 1993 ADR: 3,III |