Imprimer
1-(4-Bromophényl)pyrrolidine-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidin-2-one
OR9934-1G OR9934-5G OR9934-250MG
APOSOR9934-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9934-1G APOSOR9934-5G APOSOR9934-250MG
1-(4-Bromophényl)pyrrolidine-2-one
1-(4-Bromophényl)pyrrolidine-2-one
Formule: C₁₀H₁₀BrNO
Point de fusion: 98…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00138502
Numéro CAS: 7661-32-7