Chlorure de toluène-p-sulfonyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de tosyle, Chlorure de toluène-4-sulfonyle
Formule:
C₇H₇ClO₂S Poids moléculaire: 190.65 g/mol Point d'ébullition: 146 °C/15mmHg Point de fusion: 67…70 °C Densité: 1.35 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007450 Numéro CAS: 98-59-9 EINECS: 202-684-8 UN: 3261 ADR: 8 II Indice Merck: 13,09612 |