Imprimer
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR9926-1G OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9926-1G APOSOR9926-5G
Ethyl 2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Formule: C₉H₁₃NO₂
Point de fusion: 122…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01365811
Numéro CAS: 2199-51-1