Imprimer

4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 198 EUR
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₉BrO₂
Point de fusion: 61…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021074
Numéro CAS: 52191-15-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR