3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Chloro-1H-indazol-3-amine
Formule:
C₇H₆ClN₃ Point de fusion: 159…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00663139 Numéro CAS: 20925-60-4 |