Imprimer
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Methylthio)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-(methylthio)phenyl)ethanone
OR9903-1G OR9903-5G
APOSOR9903-1GEA 65.4 EUR
APOSOR9903-1G APOSOR9903-5G
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylthio)acetophenone
Formule: C₉H₉BrOS
Poids moléculaire: 245.136 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094708
Numéro CAS: 42445-46-5
UN: 3261
ADR: 8 III