Imprimer
ω,4-Dibromoacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,4'-Dibromoacétophénone, α,4-Dibromoacétophénone
OR9901-100G OR9901-25G
APOSOR9901-100GEA 133 EUR
APOSOR9901-100G APOSOR9901-25G
ω,4-Dibromoacétophénone 98%
ω,4-Dibromoacétophénone
Formule: C₈H₆Br₂O
Poids moléculaire: 277.94 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000200
Numéro CAS: 99-73-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Indice Merck: 13,01412