Imprimer
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9900-1G OR9900-25G OR9900-5G
APOSOR9900-1GEA 43.5 EUR
APOSOR9900-1G APOSOR9900-25G APOSOR9900-5G
2,2'-Dibromoacetophenone 90%
2,2'-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
Point d'ébullition: 90…92 °C/0,02mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044660
Numéro CAS: 49851-55-0
UN: 3265
ADR: 8,II