Imprimer
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9884-1G OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9884-1G APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formule: C₉H₉NO₅
Point de fusion: 65…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125034
Numéro CAS: 61873-93-6