Imprimer
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9881-1G OR9881-250MG
APOSOR9881-1GEA 396 EUR
APOSOR9881-1G APOSOR9881-250MG
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659080
Numéro CAS: 214759-73-6
UN: 2735
ADR: 8,III