Imprimer
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9865-1G OR9865-2.5G
APOSOR9865-1GEA 148 EUR
APOSOR9865-1G APOSOR9865-2.5G
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
2,3-Diphenyl-6-nitroquinoxaline
Formule: C₂₀H₁₃N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7466-45-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III