Imprimer
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-(morpholin-4-yl)benzoate, Ethyl 4-Morpholinobenzoate
OR9853-1G OR9853-500MG OR9853-5G
APOSOR9853-1GEA 168 EUR
APOSOR9853-1G APOSOR9853-500MG APOSOR9853-5G
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Ethyl-4-morpholinobenzenecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₃
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06204958
Numéro CAS: 19614-15-4