Imprimer
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 386 EUR
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 173…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797386
Numéro CAS: 41697-08-9