Imprimer
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9847-1G OR9847-5G
APOSOR9847-1GEA 30.6 EUR
APOSOR9847-1G APOSOR9847-5G
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00695462
Numéro CAS: 55613-22-4