Imprimer
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9842-1G OR9842-5G OR9842-10G
APOSOR9842-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9842-1G APOSOR9842-5G APOSOR9842-10G
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186220
Numéro CAS: 67625-38-1