Imprimer
2-Amino-1-phényléthanol, grade Technique
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
OR9824-100G OR9824-25G OR9824-500G
APOSOR9824-100GEA 79.9 EUR
APOSOR9824-100G APOSOR9824-25G APOSOR9824-500G
2-Amino-1-phényléthanol, grade Technique
2-Amino-1-phényléthanol
Formule: C₈H₁₁NO
Poids moléculaire: 137.18 g/mol
Point d'ébullition: 160 °C/17mmHg
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008137
Numéro CAS: 7568-93-6
EINECS: 231-469-1
UN: 3259
ADR: 8 III