Imprimer
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9823-1G OR9823-250MG
APOSOR9823-1GEA 212 EUR
APOSOR9823-1G APOSOR9823-250MG
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
4-Hydroxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₈N₂O₃
Poids moléculaire: 216.2 g/mol
Point de fusion: 269…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01411768
Numéro CAS: 56406-26-9