Imprimer
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-amino-5-bromo-3-methylbenzoate
OR9818-1G OR9818-5G
APOSOR9818-1GEA 59.6 EUR
APOSOR9818-1G APOSOR9818-5G
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Methyl-2-amino-5-bromo-3-methylbenzenecarboxylate
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797379
Numéro CAS: 206548-14-3