Imprimer
4-Chloroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9806-1KG OR9806-250G OR9806-5KG
APOSOR9806-1KGEA 168 EUR
APOSOR9806-1KG APOSOR9806-250G APOSOR9806-5KG
4-Chloroaniline
4-Chloroaniline
Formule: C₆H₆ClN
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 67…72 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007835
Numéro CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II