Imprimer
2-Chloro-6-méthylpyrazine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9783-1G OR9783-5G OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9783-1G APOSOR9783-5G APOSOR9783-25G
2-Chloro-6-méthylpyrazine 97%
2-Chloro-6-méthylpyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂
Point d'ébullition: 83 °C/35mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055032
Numéro CAS: 38557-71-0