Imprimer
Bromo-4-benzyle chlorure
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
Bromo-4-benzyle chlorure
Bromo-4-benzyle chlorure
Formule: C₇H₆BrCl
Point d'ébullition: 106…107 °C/10mmHg
Point de fusion: 37…41 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040867
Numéro CAS: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8,II