Imprimer
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 161 EUR
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Formule: C₉H₁₁ClN₂O₂
Point de fusion: 147…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082720
Numéro CAS: 32022-38-1