Imprimer
5-Iodoindoline-2,3-dione 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9765-100G OR9765-25G OR9765-5G
APOSOR9765-100GEA 270 EUR
APOSOR9765-100G APOSOR9765-25G APOSOR9765-5G
5-Iodoindoline-2,3-dione 97%
5-Iodoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄INO₂
Point de fusion: 276…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016899
Numéro CAS: 20780-76-1