Imprimer
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-(1-Pyrrolidinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR9760-250MG OR9760-1G
APOSOR9760-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9760-250MG APOSOR9760-1G
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine 95%
1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₆H₂₄BNO₂
Point d'ébullition: 396 °C
Point de fusion: 108,5…109.5 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08060504
Numéro CAS: 852227-90-8