Imprimer
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR9756-10G OR9756-1G OR9756-5G
APOSOR9756-10GEA 1040 EUR
APOSOR9756-10G APOSOR9756-1G APOSOR9756-5G
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride 97%
3,5-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O
Point de fusion: 57,5…58.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03421620
Numéro CAS: 61226-20-8