Imprimer
2-Amino-6-bromophénol 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-hydroxyaniline
OR9740-25G OR9740-5G OR9740-100G
APOSOR9740-25GEA 174 EUR
APOSOR9740-25G APOSOR9740-5G APOSOR9740-100G
2-Amino-6-bromophénol 97+%
2-Amino-6-bromophénol
Formule: C₆H₆BrNO
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08277300
Numéro CAS: 28165-50-6