Imprimer
2-Amino-3-bromophenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR9739-1G OR9739-250MG OR9739-5G
APOSOR9739-1GEA 58 EUR
APOSOR9739-1G APOSOR9739-250MG APOSOR9739-5G
2-Amino-3-bromophenol 95%
2-Amino-3-bromophenol
Formule: C₆H₆BrNO
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445676
Numéro CAS: 116435-77-9